Läs mer
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG (H+L) |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE-Cyanine5.5 |
| Formulering | PBS |
| Värd art | Chicken |
| Immunogen | This Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified rat IgG (H&L). |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?