Läs mer
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75363
2486.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18272814
  • 3135.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Unconjugated
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Rat
IgG
Immunoassay
4.5mg/mL
Immunoassay
Purified Rat IgG (H&L)
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rat IgG and light chains on all rat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human and rabbit IgG and serum proteins.
Store at 4C. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only