Läs mer
Abcam Chicken SAA ELISA Kit, 96 Tests
Produktkod. 32111974 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32111974 96 Tests
1 options
Produktkod. 32111974 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2050811x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Serum Amyloid A in Plasma, Serum. Sensitivity 0.094 ng/mL, range 0.375 - 24 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Chicken
  • Sensitivity: 0.094 ng/mL
  • Range: 0.375 - 24 ng/mL
  • Assay Time: 1 hr 30 min
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Specifications
Analysintervall 0.375 to 24 ng/mL
Analyskänslighet 0.094 ng/mL
Innehåll och lagring Store at 4°C
Detektionsmetod Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA Kit
Provtyp Plasma, Serum
Målarter Chicken
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Mål Serum Amyloid A
Total analystid 1 hr., 30 min.