Läs mer
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18197489 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Units
Produktkod. Kvantitet
18197489 2 Units
1 options
Produktkod. 18197489 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 SEK
    4406.85 SEK / Paket med 2
    Save 253.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 Units
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Chicken
Värd art Chicken
Produkttyp Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Vävnad Universal
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only