Läs mer
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18236593 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Produktkod. Kvantitet
18236593 0.5 mg
1 options
Produktkod. 18236593 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126502
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Universal
Kvantitet 0.5 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Chicken
Värd art Chicken
Produkttyp Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only