Läs mer
Chicoric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cichoric Acid |
| CAS | 6537-80-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H18 O12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-, (2R,3R)- (9CI), Butanedioic acid, 2,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-, [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, bis(3,4-dihydroxycinnamate) (6CI,8CI), (2R,3R)-2,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid, Chicoric acid, Cichoric acid, Dicaffeoyltartaric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.37 |
| Visa mer |