missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CHID1 Antibody (CHID1/6368), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18535989 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18535989 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18535989 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324214AF350

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CHID1 Monoclonal antibody specifically detects CHID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CHID1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CHID1/6368
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias chitinase domain containing 1, chitinase domain-containing protein 1, FLJ42707, MGC3234, SI-CLP, stabilin-1 interacting chitinase-like protein, Stabilin-1-interacting chitinase-like protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CHID1 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 66005
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.