Läs mer
CHID1 Antibody (CHID1/6368), Novus Biologicals™
Produktkod. p-200076010 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
20 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18640955 100 μg
18684964 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18640955 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP323888100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CHID1 Monoclonal antibody specifically detects CHID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CHID1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CHID1/6368
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias chitinase domain containing 1, chitinase domain-containing protein 1, FLJ42707, MGC3234, SI-CLP, stabilin-1 interacting chitinase-like protein, Stabilin-1-interacting chitinase-like protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CHID1 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 66005
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ