Läs mer
Chikungunya Virus E2 Antibody Pair [HRP], Novus Biologicals™
Produktkod. 31845354 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
15 Plates
5 Plates
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31845354 5 Plates
31855108 15 Plates
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31845354 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP3491695Plates
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Chikungunya Virus E2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Chikungunya Virus E2
Användningsområden ELISA, Sandwich ELISA
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Gene Alias Chikungunya, E2 envelope glycoprotein, P130, Spike glycoprotein E2
Värd art Mouse
Kvantitet 5 Plates
Regulatorisk status RUO
Målarter Virus
Innehåll och lagring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Form Liquid
Isotyp IgG1