Läs mer
Chikungunya Virus E2 Antibody Pair [HRP], Novus Biologicals™
Produktkod. 31855108 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
15 Plates
5 Plates
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31855108 15 Plates
31845354 5 Plates
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31855108 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP34916915Plates
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Chikungunya Virus E2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Chikungunya Virus E2
Användningsområden ELISA, Sandwich ELISA
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Gene Alias Chikungunya, E2 envelope glycoprotein, P130, Spike glycoprotein E2
Värd art Mouse
Kvantitet 15 Plates
Regulatorisk status RUO
Målarter Virus
Innehåll och lagring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Form Liquid
Isotyp IgG1