Läs mer
PEPperCHIP™ Chikungunya Virus Microarray
Produktkod. 16307788
Change view
Antal: 1 Slide
Produktkod.
16307788 Antal: 1 Slide
1 options
Produktkod. 16307788 Leverantör PEPperCHIP™ Leverantörsnummer SPC.050.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chikungunya Virus Microarray med 3728 virusspecifika peptider tryckta i duplikat. Mikroarrayen kan användas för epitopkartläggning, serumscreening eller upptäckt av biomarkörer.
  • Microarray innehåll: Fullständigt proteom av Chikungunya Virus (CHIKV ESCA) (Uniprot IDs Q8JUX5, Q8JUX6) som överlappande linjära peptider
  • Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 14 aa
  • Antal peptider: 3728 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Beläggning PEGMA/PMMA
Beskrivning 1 arraykopia per mikroarray
Kvantitet 1 Skjut
Bifogningsmetod Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Färg Genomskinlig
Regulatorisk status RUO
Streckkod Individuell streckkod för varje mikroarray
Material Mikroskopiskt glas
Typ High-density Peptide Microarray
För användning med (applikation) Antikroppsvalidering, epitopkartläggning, serumscreening, upptäckt av biomarkörer
Sterilitet Icke-steril
Mått (LxB) 75.4 x 25 mm