Läs mer
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Cold Storage Indicators
Beskrivning
- Confirmation that temperatures have not been exceeded
- Easy to read and use
- Self Adhesive
- Available temperatures from -17 to 20°C.
- Accurate to +/-1°C
- Sold in units of 100
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Circular, Self-adhesive Temperature Indicator |
| Längd (engelska) | 1.25 in. |
| Max. Temperatur (engelska) | 23°F |
| Max. Temperatur (metrisk) | -5°C |
| Min. Temperatur (engelska) | 23°F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -5°C |
| Temperaturområde (engelska) | 23°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -5 °C |
| Visa mer |
Must be stored below rated temperature