Läs mer
Thermo Scientific™ Chiller VVS-satser och tillbehör
Produktkod. 17108165 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Beslag
Slangar
Slangsats
För användning med (utrustning):
Merlin™ Kylare med PD1- eller PD2-pump
ThermoFlex™ 3500 till 5000 med P3, P4 pumpar
ThermoFlex™ 900 till 10000 med P1, P2 eller T1 pumpar
ThermoTemp, Polar
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Storlek:
1/2 till 3/8 tum. NPT
1/2 tum. NPT
3/4 tum. NPT
6 mm ID per meter
8 mm ID per meter
Material:
Flexibel plast
Mässing
Perbunan
Polyfläta
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Storlek Material unitSize
17108165 Slangsats ThermoFlex™ 3500 till 5000 med P3, P4 pumpar 3/4 tum. NPT Polyfläta -
15176445 Slangsats Merlin™ Kylare med PD1- eller PD2-pump 1/2 tum. NPT Flexibel plast Varje
11957514 Slangsats ThermoFlex™ 900 till 10000 med P1, P2 eller T1 pumpar 1/2 tum. NPT Polyfläta Varje
10430463 Slangar ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID per meter Rostfritt stål Varje
10505872 Slangar ThermoTemp, Polar 6 mm ID per meter Rostfritt stål Varje
10771993 Slangar ThermoTemp, Polar 6 mm ID per meter Rostfritt stål Varje
10719181 Slangar ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID per meter Rostfritt stål Varje
10111031 Slangar ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm ID per meter Rostfritt stål Varje
10258621 Slangar ThermoTemp, Polar 8 mm ID per meter Perbunan 1m
15865038 Beslag ThermoFlex™ 900 till 10000 med P1, P2 eller T1 pumpar 1/2 till 3/8 tum. NPT Mässing -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17108165 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 611000000107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj dessa VVS-satser för kylare och tillbehör, som inkluderar flexibla slangar, slangisolering och slangklämmor.
Thermo Scientific™ Chiller VVS-satser och tillbehör inkluderar flexibla slangar, slangisolering och slangklämmor.
Funktioner
  • Inkludera flexibla slangar, slangisolering och slangklämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ThermoFlex™ 3500 till 5000 med P3, P4 pumpar
Typ Slangsats
Inkluderar 32,8 fot (10 meter) på 5/8 tum. ID Polybraid-slang (används med 3/4 tums hullingar), isolering och klämmor
Material Polyfläta
Storlek 3/4 tum. NPT