Läs mer
Thermo Scientific™ Chiller VVS-satser och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Beslag
Slangar
Slangsats
För användning med (utrustning):
Merlin™ Kylare med PD1- eller PD2-pump
ThermoFlex™ 3500 till 5000 med P3, P4 pumpar
ThermoFlex™ 900 till 10000 med P1, P2 eller T1 pumpar
ThermoTemp, Polar
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Storlek:
1/2 till 3/8 tum. NPT
1/2 tum. NPT
3/4 tum. NPT
6 mm ID per meter
8 mm ID per meter
Material:
Flexibel plast
Mässing
Perbunan
Polyfläta
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Chiller VVS-satser och tillbehör inkluderar flexibla slangar, slangisolering och slangklämmor.
Funktioner
- Inkludera flexibla slangar, slangisolering och slangklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Merlin™ Kylare med PD1- eller PD2-pump |
| Typ | Slangsats |
| Inkluderar | 25 fot av 1/2 tum. ID flexibel slang, 25 fot slangisolering och slangklämma |
| Material | Flexibel plast |
| Storlek | 1/2 tum. NPT |