Läs mer
SP Genevac™ Chiller för Rocket Synergy 2
Beskrivning
- Effektiv torkning av prover
- Använder en 50% blandning av vatten och monoetylenglykol
- För användning med anslutningskit (Genevac P/N:70-1183)
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Vattenkyld |
| Flödeshastighet | 0 till 13 L/min. |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Elektriska krav | 100 V 60 Hz, 100 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V 60 Hz, 230 V 50 Hz |