Description
- Peltier-baserade element värmer och kyler med exakt kontroll även vid —omgivningen, idealisk för påtvingad nedbrytning av antibiotika, proteinkristalltillväxt och applikationer som kräver kontroll av omgivningstemperaturen.
- Använd den inbyggda RS-232 för att ansluta till en 286 eller bättre dator.
- Genomskinlig innerdörr av plast låter dig se dina prover samtidigt som kammarmiljön bibehålls.
- Programmerbar digital display.
- Timer med ljudlarm och automatisk avstängning upp till 99 timmar, 99 min.
Spécification
Spécification
| Kapacitet (engelska) | 1 cu. ft. |
| Kammarmaterial | ABS-plast |
| Antal hyllor | 4 |
| Pluggtyp | Prong |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 70 °C |
| Typ | Kylinkubatorer |
| Visa | Digital |
| Inkluderar | Två justerbara elektropolerade stålhyllor och en 7-fots sladd med tre-stiftskontakt |
| Temperaturenhetlighet | ±0,5 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 25,4 x 35,6 x 30,5 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?