Läs mer
Nabertherm™ Skorsten
Produktkod. 12201282 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Avgasborttagning från pannan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
12201282 Avgasborttagning från pannan Varje
1 options
Produktkod. 12201282 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 6000140311
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Skorsten med fläkt, för att ta bort avgaser från ugnen bättre
inte lämplig för
  • L 15...
  • L 1/12
  • LE 1/11
  • LE 2/12
Specifikationer
Controllertyp P330
Typ Skorsten
För användning med (applikation) Avgasborttagning från pannan
Inkluderar Fläkt