Läs mer
Chinese Pharmacopoeia Pesticides Mixture 145 40-100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chlordimeform free base 40 μg/mL∣Demeton (O+S) 40 μg/mL∣Ethoprophos 40 μg/mL∣Fenamiphos 40 μg/mL∣Fipronil 40 μg/mL∣Fipronil Sulfide 40 μg/mL∣Fipronil Sulfone 40 μg/mL∣Fipronil-desulfinyl 40 μg/mL∣Isofenphos-methyl 40 μg/mL∣Parathion-ethyl 40 μg/mL∣Parathion-methyl 40 μg/mL∣Phorate 40 μg/mL∣Sulfotep 40 μg/mL∣Terbufos 40 μg/mL∣Monocrotophos 60 μg/mL∣Phospholan-methyl 60 μg/mL∣2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dicofol 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Nitrofen 100 μg/mL |