Läs mer
Kinesisk farmakopé Pesticidblandning 353 40-100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320784
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320784 1 ml
1 options
Produktkod. 30320784 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000353AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣o,p'-Dicofol∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos
CAS 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8
Analyt- eller komponentnamn 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣o,p'-Dicofol∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chlordimeform free base 40 μg/ml∣Demeton (O+S) 40 μg/ml∣Ethoprophos 40 μg/ml∣Fenamiphos 40 μg/ml∣Fipronil 40 μg/ml∣Fipronil Sulfide 40 μg/ml∣Fipronil Sulfone 40 μg/ml∣Fipronil-desulfinyl 40 μg/ml∣Isofenphos-methyl 40 μg/ml∣Parathion-ethyl 40 μg/ml∣Parathion-methyl 40 μg/ml∣Phorate 40 μg/ml∣Sulfotep 40 μg/ml∣Terbufos 40 μg/ml∣Monocrotophos 60 μg/ml∣Phospholan-methyl 60 μg/ml∣2,4'-DDT 100 μg/ml∣4,4'-DDD 100 μg/ml∣4,4'-DDE 100 μg/ml∣4,4'-DDT 100 μg/ml∣Aldrin 100 μg/ml∣alpha-Endosulfan 100 μg/ml∣alpha-HCH 100 μg/ml∣beta-Endosulfan 100 μg/ml∣beta-HCH 100 μg/ml∣Coumaphos 100 μg/ml∣delta-HCH 100 μg/ml∣Dicofol 100 μg/ml∣Dieldrin 100 μg/ml∣Endosulfan-sulfate 100 μg/ml∣gamma-HCH 100 μg/ml∣Isocarbofos 100 μg/ml∣Nitrofen 100 μg/ml∣o,p'-Dicofol 100 μg/ml