missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chinomethionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chinomethionate |
| CAS | 2439-01-2 |
| Molekylformel | C10 H6 N2 O S2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-(6-methyl-2,3-quinoxalinediyl) ester (6CI,8CI), Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-ester with 6-methyl-2,3-quinoxalinedithiol (7CI), 6-Methyl-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 6-Methyl-2,3-quinoxalinedithiol cyclic S,S-dithiocarbonate, 6-Methyl-2-oxo-1,3-dithio[4,5-b]quinoxaline, BAY 36205, Bayer 36205, Bayer 4964, Cetactaelate, Chinomethionat, Daisonet XL 21, Daisonet XL 21S, Forstan, MQD, Morestan, Morestan 2, Morestane, NSC 379587, Oxythioquinox, Oxythroquinox, Quinomethionate, XL 21S |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2OS2/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9-8(11-6)14-10(13)15-9/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2nc3SC(=O)Sc3nc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.3 |
| Formel vikt | 233.9922 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?