Läs mer
CHIR-090, MedChemExpress
Beskrivning
CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHIR-090 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 728865-23-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27N3O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (11.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(NO)=O)C(C=C1)=CC=C1C#CC2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2 |
| Visa mer |