Läs mer
CHIR-124, MedChemExpress
Beskrivning
CHIR-124 is a potent and selective Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM, and also potently targets PDGFR and FLT3 with IC50s of 6.6 nM and 5.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHIR-124 |
| CAS | 405168-58-3 |
| Färg | Ash Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H22ClN5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.14 mg/mL (17.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC2=C(NC(C(C3=NC4=C(C=CC=C4)N3)=C2N[C@@H]5CN6CCC5CC6)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.91 |
| Formel vikt | 419.91 |
| Visa mer |