Läs mer
CHIR-98014, MedChemExpress
Beskrivning
CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHIR-98014 |
| CAS | 252935-94-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17Cl2N9O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (25.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | ClC1=CC(Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC3=CC=C([N+]([O-])=O)C(N)=N3)=NC=C2N4C=CN=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.31 |
| Formel vikt | 486.31 |
| Visa mer |