Läs mer
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95 %
Produktkod. 17170646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17170646 100 mg
1 options
Produktkod. 17170646 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468131000
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHIR-99021
CAS 252917-06-9
Synonym 6-[[2-[[4-(2,4-diklorfenyl)-5-(5-metyl-lH-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]etyl]amino]-3-pyridinkarbonitril
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C22 H18 Cl2 N8
Formel vikt 465.34
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%