missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies CHIR98014

Produktkod. 17150162
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17150162 1 mg
17160162 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17150162 Leverantör STEMCELL Technologies Leverantörsnummer 73042

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

WNT pathway activator; Inhibits GSK3α and GSK3β

  • CHIR98014 is a reversible, cell-permeable activator of the WNT pathway, through inhibition of both isoforms of glycogen synthase kinase 3 (GSK3α and GSK3β) with IC50 values of 0.65 and 0.58 nM, respectively
  • It shows at least 500-fold selectivity for GSK-3 versus 20 other serine/threonine or tyrosine kinases (Ring et al.)

Specifikationer

CAS 556813-39-9
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C20H17Cl2N9O2
Renhet ≥98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.