Läs mer
STEMCELL Technologies CHIR99021
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
- GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
- It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 252917-06-9 |
| Synonym | CT 99021 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C22H18Cl2N8 |
| Renhet | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu