Läs mer
Slice™ Mejselblad
Produktkod. 16433629
Change view
Produkttyp:
Mejselblad
Smala, dubbelsidiga mejselblad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16433629 Smala, dubbelsidiga mejselblad
16423629 Mejselblad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16433629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 SEK
    317.58 SEK / Paket med 4
    Save 31.42 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mejselblad med finger-friendly™ kant. Mejslar material effektivt men är säkrare att röra vid än traditionella blad
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skrapar effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än stålmejslar
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Kräver inte kassering av vassa föremål
  • 100% återvinningsbar
  • Bladet är säkert upp till 1600 °C
  • Kompatibel med Slice hantverkshandtag och skalpell
  • Kompatibla handtag: 10548, 10589, 10568
  • 4 blad per förpackning
  • Specifikationer
    Produkttyp Smala, dubbelsidiga mejselblad
    Längd (engelska) 1,29 tum.
    Längd (metrisk) 32.8 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 4 dubbelseglade blad per förpackning
    Antal per förpackning 4 Pk.
    Vikt (engelska) 0,03 oz.
    Vikt (metrisk) 0.8 g
    Bredd (engelska) 0,24 tum
    Bredd (metrisk) 32.8 mm