Läs mer
Kitin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453270 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453270 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11453270 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210133480
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kitin är en cellulosaliknande biopolymer som övervägande består av ogrenade kedjor av b-(1-> 4)-2-acetamido-2-deoxi-D-glukos (även benämnd N-acetyl-D-glukosamin)-rester.
Effekten av BES och andra zwitterjoniska buffertar på bicinchoninsyra (BCA ) mätning av mikrogram mängder protein har studerats. BES visade sig minska färgutvecklingen hos proteinet BCA komplex med 30 35 –% vid 50 mM och med< 10 % vid 5 mM, mätt i 1 10 mg-–intervallet av BSA mot protein-BCA-komplex bildade i vatten. Denna färgförlust kan bero på bindning av Cu2+ till BES.
Andra användningsområden inkluderar:
  • Ett protokoll har rapporterats för användning av BES-buffrad saltlösning i kalciumfosfatmedierad transfektion av eukaryota celler med plasmid-DNA
  • BES kan användas som bindningsbuffert i modifierat ′Eagles medium under bindningsanalysen av humana melanomceller
  • Den kan användas som biobuffert för att undersöka det vattenhaltiga mediets självmontering av heterometalliska CuII/Li 3D-koordinationspolymerer.
Specifikationer
CAS 1398-61-4
Smältpunkt >300 °C (dekomposition) (litteratur)
Molekylformel (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Kvantitet 100 g
Synonym chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad HCl, H3SO4 eller vattenfri ättiksyra; praktiskt taget olösliga i vatten, dilsyror, dil. och koncentrerade alkalier, alkohol och andra organiska lösningsmedel. Det finns betydande variationer i löslighet.
Formel vikt 770.8
Fysisk form Pulver