Läs mer
Kitin, praktiskt betyg, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4403646 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
Produktkod. 11443270
Brand: MP Biomedicals 0210133410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1398-61-4
Molekylformel (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Synonym chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chitin
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 770.8
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Pulver