Läs mer
Chitin, praktisk grad, TRC
Produktkod. 30009823
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009823 1 g
30010606 100 g
30007177 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3008001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398-61-4
Molekylformel C24 H39 N3 O15 X2
Molekylvikt (g/mol) 609.58
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER [X]O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([X])[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chitin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 609.2381