Läs mer
Chitinase-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Chitinase-IN-1 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chitinase-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1579991-61-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16N4O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| Visa mer |