Läs mer
Chitinase-IN-2 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Chitinase-IN-2 hydrochloride is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chitinase-IN-2 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070014-83-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22ClN5O2S |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (106.50 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.94 |
| Visa mer |