missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chitinase-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
Chitinase-IN-2 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chitinase-IN-2 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1579991-63-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21N5O2S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 53 mg/mL (134.01 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.48 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?