Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kitosan, molekylvikt: 600 000-800 000
Produktkod. 10421610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421610 100 g Plastflaska 100g
10636695 50 g Plastflaska 50g
10616290 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10421610 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 428851000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kitosan, CAS # 9012-76-4, är en polymer som härrör från kitin. Det används i laboratorieforskning av medicinskt material och biomedicin på grund av dess påvisade bakteriedödande, antibakteriella, anticancer- och antivirala effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Kitosan är en naturligt härledd polymer som bildas från deacetylering av kitin
• Det är en alkalisk polysackarid med fuktgivande och adsorptionsegenskaper
• Derivat av kitosan produceras genom att kemiskt modifiera kitosan-reaktiva funktionella grupper
Ansökan
• Chitosan används i laboratorieforskning av medicinskt material och biomedicin på grund av dess bakteriedödande, antibakteriella, anticancer och antivirala effekter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-76-4
Molekylformel C56H103N9O39
Molekylvikt (g/mol) 1526.464
MDL-nummer MFCD00161512
InChI-nyckel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC-namn metyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-(hy)
LEDER COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chitosan
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Aska 1,5% max.
Kvantitet 100 g
Procent renhet ≥90%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10,0% max.
Förpackning Plastflaska
Viskositet 50 till 200 mPa·s
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.