Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kitosan, molekylvikt: 600 000-800 000
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Kitosan är en naturligt härledd polymer som bildas från deacetylering av kitin
• Det är en alkalisk polysackarid med fuktgivande och adsorptionsegenskaper
• Derivat av kitosan produceras genom att kemiskt modifiera kitosan-reaktiva funktionella grupper
Ansökan
• Chitosan används i laboratorieforskning av medicinskt material och biomedicin på grund av dess bakteriedödande, antibakteriella, anticancer och antivirala effekter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chitosan |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Aska | 1,5% max. |
| Kvantitet | 50 g |
| Procent renhet | ≥90% |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förlust vid torkning | 10,0% max. |
| Förpackning | Plastflaska |
| Viskositet | 50 till 200 mPa·s |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.