Läs mer
Chitosan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437901 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11437901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215059780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 SEK
    3189.82 SEK / 100g
    Save 160.18 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 9012-76-4
Molekylformel C56H103N9O39
Molekylvikt (g/mol) 1526.464
InChI-nyckel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC-namn metyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-(hy)
LEDER COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chitosan
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver