Läs mer
Chitosan MP Biomedicals
Produktkod. 11427901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427901 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11427901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215059725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    841.27 SEK / 25g
    Save 228.73 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chitosan
Namnnotering Från kräftdjurskitin
CAS 9012-76-4
Molekylformel C56H103N9O39
Kvantitet 25 g
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
InChI-nyckel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
LEDER COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
IUPAC-namn metyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-(hy)
Molekylvikt (g/mol) 1526.464
PubChem CID 71853