missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chitotetraose Tetradecaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chitotetraose Tetradecaacetate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C52H74N4O31/c1-19(57)53-37-46(77-29(11)67)42(34(16-72-24(6)62)81-49(37)80-32(14)70)85-51-39(55-21(3)59)48(79-31(13)69)44(36(83-51)18-74-26(8)64)87-52-40(56-22(4)60)47(78-30(12)68)43(35(84-52)17-73-25(7)63)86-50-38(54-20(2)58)45(76-28(10)66)41(75-27(9)65)33(82-50)15-71-23(5)61/h33-52H,15-18H2,1-14H3,(H,53,57)(H,54,58)(H,55,59)(H,56,60)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50+,51+,52+/m1/s1 |
| Formel vikt | 1250.4337 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?