missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18723021 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18723021 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18723021 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10066402G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Chlamydia Trachomatis Lps
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 1312/236
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C. trachomatis Lipopolysaccharide;Chlamydia trachomatis Lipopolysaccharide
Värd art Mouse
Immunogen Native
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.