Läs mer
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18792573 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18792573 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18792573 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10066402JF549
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Chlamydia Trachomatis Lps
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 1312/236
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Native
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1