Specifikationer
| Koncentration | 4.9 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Immunoassay |
| Formulering | PBS |
| Kvantitet | 1 ml |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | C.trachomatis |
| Forskningskategori | Virology Bacteria and Parasites |
| Produktlinje | Novus |
| Protein | Chlamydia trachomatis |