Läs mer
Chlonixin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlonixin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vikt | 262.0509 |