Läs mer
Chlor Cyclizine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorcyclizine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 336.116 |