Läs mer
Chloral hydrate 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309879
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309879 1 ml
1 options
Produktkod. 30309879 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011102ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloralhydrate
CAS 302-17-0
Analyt- eller komponentnamn Chloralhydrate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C2 H3 Cl3 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chloral hydrate, 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol, 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-, Chloral hydrate, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, Bi 3411, Chloral, monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
LEDER OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 165.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 163.9199 g/mol