missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloralformamide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloralformamide |
| CAS | 515-82-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloralformamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H4 Cl3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chloralamide, Chloralformamide, Chloramide, N-(1-Hydroxy-2,2,2-trichloroethyl)formamide, N-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)formamide, NSC 52798, Formamide, N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8/h1-2,9H,(H,7,8) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?