Läs mer
α- Kloralos 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10656152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10656152 500 g 500g
10655962 25 g 25g
10407920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10656152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147795000
Request Bulk or Custom Format
alpha-Chloralose, CAS #15879-93-3 is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • alfa-kloralos är ett bedövningsmedel och ett immobiliseringsmedel
  • Det involverar autonoma reflexer
Användningsområden
  • alfa-kloralos är ett bedövningsmedel med lugnande-hypnotiska egenskaper
  • Det har använts i laboratorier för att bedöva vissa djur
  • Den kan användas för att immobilisera vissa djur i laboratoriemiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15879-93-3
Molekylformel C8H11Cl3O6
Molekylvikt (g/mol) 309.52
MDL-nummer MFCD00005542
InChI-nyckel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
IUPAC-namn (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxi-2-(triklormetyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etan-1,2-diol
LEDER OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Chloralose
Smältpunkt 176°C to 182°C
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 97%
Merck Index 15, 2072
Formel vikt 309.52
Procent renhet ≥96.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Chloralose
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.