Läs mer
Kloralose, TRC
Produktkod. 30325702
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30325702 5 g
1 options
Produktkod. 30325702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5760055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chloralose
CAS 15879-93-3
Molekylformel C8 H11 Cl3 O6
Kvantitet 5 g
Synonym Chloralose (6CI), Chloralose, α- (8CI), α-D-Glucofuranose, 1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (R)-, 1,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., AGC, AGC (carbohydrate), Alfa 4, Alpha 4, Alphakil, Anhydroglucochloral, Aphosal, Chloralosane, Dorcalm, Dulcidor, Glucochloral, Glucochloralose, Kalmettumsomniferum, Murex, Murex (carbohydrate), Somio, α-Chloralose, α-D-Chloralose, α-Glucochloralose, α-Monotrichloroethylidene-D-glucose
InChI formel InChI=1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(triklorometyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 309.53
Formel vikt 307.9621