missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorambucil-d8 [bis(2-chloroethyl-d4)], CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorambucil-D8 (bis(2-chloroethyl-D4)) |
| CAS | 2748247-26-7 |
| Molekylformel | C14 D8 H11 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Chlorambucil-d8 [bis(2-chloroethyl-d4)], Chlorambucil-D8 (bis(2-chloroethyl-D4)), Chlorambucil-d8, 4-[Bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)amino]benzenebutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7 H,1-3,8-11H2,(H,18,19)/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])N(c1ccc(CCCC(=O)O)cc1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 4-[4-[bis(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)amino]phenyl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.2615 |
| Formel vikt | 311.1295 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?