missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorambucil Dimer Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(2-[(4-[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoyl)oxy]ethyl)(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| CAS | 1988791-13-4 |
| Molekylformel | C28 H37 Cl3 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, 2-[[4-(3-carboxypropyl)phenyl](2-chloroethyl)amino]ethyl ester, 4-[4-[[2-[[4-[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoyl]oxy]ethyl](2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37Cl3N2O4/c29-15-18-32(19-16-30)25-11-7-24(8-12-25)4-2-6-28(36)37-22-21-33(20-17-31)26-13-9-23(10-14-26)3-1-5-27(34)35/h7-14H,1-6,15-22H2,(H,34,35) |
| LEDER | OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCOC(=O)CCCc2ccc(cc2)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | 4-[4-[2-[4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoyloxy]ethyl-(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 571.963 |
| Formel vikt | 570.182 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?