missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorambucil Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Chlorambucil Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorambucil Ethyl Ester |
| CAS | 64977-24-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorambucil Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorambucil Ethyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23Cl2NO2/c1-2-21-16(20)5-3-4-14-6-8-15(9-7-14)19(12-10-17)13-11-18/h6-9H,2-5,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?